5-Brom-2,3-diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
551899-25G 551899-5G
SIAL551899-25GEA 118 EUR
SIAL551899-25G SIAL551899-5G
5-Brom-2,3-diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2,3-diaminopyridin
Formel: C₅H₆BrN₃
Molecular Weight: 188,03 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00460094
CAS-Nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III