(±)-3-Hydroxybuttersäure 95%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-3-Hydroxybutansäure
121050050 121050100 121050500
ACRO121050050EA 79.2 EUR
ACRO121050050 ACRO121050100 ACRO121050500
(±)-3-Hydroxybuttersäure 95%, technische Qualität
(±)-3-Hydroxybuttersäure
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 - 34 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00004546
CAS-Nummer: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)