(±)-3-Hydroxybuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-3-Hydroxybutansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

166898-1G 166898-5G
SIAL166898-1GEA 73.5 EUR
SIAL166898-1G SIAL166898-5G
(±)-3-Hydroxybuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Hydroxybuttersäure
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…34 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004546
CAS-Nummer: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR