3-Pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Pyridinylboronsäure, Pyridin-3-boronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512125-1G 512125-25G 512125-5G
SIAL512125-1GEA 96 EUR
SIAL512125-1G SIAL512125-25G SIAL512125-5G
3-Pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₂
Molecular Weight: 122.92 g/mol
MDL: MFCD00674177
CAS-Nummer: 1692-25-7