3-Pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Pyridinylboronsäure, Pyridin-3-boronsäure
359650010
359650050
ACRO359650010EA
76.5
EUR
ACRO359650010
ACRO359650050
3-Pyridinboronsäure 95%
3-Pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₆BNO₂ Molecular Weight: 122,92 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00674177 CAS-Nummer: 1692-25-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |