4-Cholesten-3-on ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one, (+)-4-Cholesten-3-one
A11743.06
A11743.14
A11743.06EA
67.7
EUR
A11743.06
A11743.14
4-Cholesten-3-on ≥98%
4-Cholesten-3-one
Purity: 98+%
CAS No.: 601-57-0
Molecular Formula: C27H44O
Formula Weight: 384.65
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 4707774
Formel:
C₂₇H₄₄O Molecular Weight: 384.65 g/mol Schmelzpunkt: 79…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003663 CAS-Nummer: 601-57-0 EINECS: 210-005-1 |