4-Pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Pyridinylboronsäure, Pyridin-4-boronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634492-1G 634492-25G 634492-5G
SIAL634492-1GEA 37.6 EUR
SIAL634492-1G SIAL634492-25G SIAL634492-5G
4-Pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₂
Molecular Weight: 122,92 g/mol (anhy)
MDL: MFCD01074545
CAS-Nummer: 1692-15-5