2-Brom-5-pyridinboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Brom-5-pyridinylboronsäure, 2-Brompyridin-5-boronsäure
32-0016.1
32-0016.5
CHMP32-0016.1EA
0
EUR
CHMP32-0016.1
CHMP32-0016.5
2-Brom-5-pyridinboronsäure
2-Brom-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BBrNO₂ Molecular Weight: 201,81 g/mol |
MDL:
MFCD03411558 CAS-Nummer: 223463-14-7 |