2-Chlor-5-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L20388.03
L20388.06
L20388.03EA
26.2
EUR
L20388.03
L20388.06
2-Chlor-5-pyridinboronsäure 96%
2-Chlor-5-pyridinboronsäure
Purity: 96%
CAS No.: 444120-91-6
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 9119810
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Schmelzpunkt: 154…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094998 CAS-Nummer: 444120-91-6 |