Bariumhydroxid Octahydrat 99.95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ätzbaryt

377820050 377820250
ACRO377820050EA 51.1 EUR
ACRO377820050 ACRO377820250
Bariumhydroxid Octahydrat 99.95%
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molecular Weight: 315,47 g/mol
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR