Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Borane-methyl sulphide complex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
179825-100ML 179825-25ML 179825-800ML
SIAL179825-100MLEA 152 EUR
SIAL179825-100ML SIAL179825-25ML SIAL179825-800ML
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₉BS
Molecular Weight: 75.97 g/mol
Schmelzpunkt: –27 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3 II