Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Borane-methyl sulphide complex
L07705.AC L07705.AE
L07705.ACEA 48.1 EUR
L07705.AC L07705.AE
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex ≥94%
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Purity: 94% CAS No.: 13292-87-0 Molecular Formula: C2H9BS Formula Weight: 75.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -38° Boiling Point: ca 44° dec. Beilstein Reference: 3663489 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013189
Formel: C₂H₉BS
Molecular Weight: 75,97 g/mol
Siedepunkt: ∼44 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0,801
Flammpunkt: –1 °C (30 °F)
MDL: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 2924
ADR: 3,II