Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 M in Toluol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: 7°(45°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013189
Formel:
C₂H₉BS Dichte: 0,856 Flammpunkt: 7 °C (45 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013189 CAS-Nummer: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 3399 ADR: 4.3,I |