Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Borane-methyl sulphide complex
185071000 185078000
185071000.EA 84.4 EUR
185071000. 185078000.
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₉BS
Molecular Weight: 75,97 g/mol
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)