Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borane-methyl sulphide complex
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
42965.AE
42965.AP
42965.AEEA
85
EUR
42965.AE
42965.AP
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 M in THF
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: -17°(-1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.855
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013189
Formel:
C₂H₉BS Molecular Weight: 75.97 g/mol Schmelzpunkt: -27 Dichte: 0.855 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013189 CAS-Nummer: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 3399 ADR: 4.3 II |