Cäsiumhydroxid Hydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cesium hydroxide, hydrate
13233.06 13233.14 13233.22
13233.06EA 33.1 EUR
13233.06 13233.14 13233.22
Cäsiumhydroxid Hydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cäsiumhydroxid Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 12260-45-6 Molecular Formula: CsOH.xH2O (15-20% H2O) Formula Weight: 149.91(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,2013 UN No.: 2682 MDL No.: MFCD00010964
Formel: HCsO·H₂O
Molecular Weight: 167.93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010964
CAS-Nummer: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8 II
Merck Index: 14,2013