Cäsiumhydroxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cesium hydroxide, hydrate
C8518-10G C8518-250G C8518-50G
SIALC8518-10GEA 98.2 EUR
SIALC8518-10G SIALC8518-250G SIALC8518-50G
Cäsiumhydroxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cäsiumhydroxid Hydrat
Formel: HCsO·H₂O
Molecular Weight: 167.93 g/mol
MDL: MFCD00010964
CAS-Nummer: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8 II