Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232068-100G 232068-500G
SIAL232068-100GEA 212 EUR
SIAL232068-100G SIAL232068-500G
Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Cesium hydroxide
Formel: CsOH
Molecular Weight: 149.91 g/mol
Schmelzpunkt: 338,85
Dichte: 3.675
MDL: MFCD00010964
CAS-Nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable