Cäsiumhydroxid 50% in Wasser 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
213601000 213605000 213600000
ACRO213601000EA 134 EUR
ACRO213601000 ACRO213605000 213600000.
Cäsiumhydroxid 50% in Wasser 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) zur Analyse
Cesium hydroxide
Formel: CsOH
Molecular Weight: 149.91 g/mol
Schmelzpunkt: 338,85
Dichte: 3.675
MDL: MFCD00010964
CAS-Nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Additional info Trace analysis values are on dry salt basis
Titration with HCl 48 to 52 % (As CsOH)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤25 ppm
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤15 ppm
Calcium (Ca) ≤2 ppm
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Rubidium (Rb) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤5 ppm
Phosphorus pentoxide (P2O5) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable