Chloramphenicol
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 28.5 EUR
A1806.0025 A1806.0050
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Molecular Weight: 323.13 g/mol
Siedepunkt: 645
Schmelzpunkt: 150
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087