Heptafluorbuttersäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Perfluorbuttersäureanhydrid, HFBA, HFAA
001191.10G 001191.50G 001191-250G
FLUO001191.10GEA 44.1 EUR
FLUO001191.10G FLUO001191.50G FLUO001191-250G
Heptafluorbuttersäureanhydrid
Heptafluorbuttersäureanhydrid
Formel: C₈F₁₄O₃
Molecular Weight: 410,06 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 1,653 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000432
CAS-Nummer: 336-59-4
EINECS: 206-410-8