Heptafluorbuttersäureanhydrid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Perfluorbuttersäureanhydrid, HFBA, HFAA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 250 EUR
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Heptafluorbuttersäureanhydrid, Supelco®
Heptafluorbuttersäureanhydrid
Formel: C₈F₁₄O₃
Molecular Weight: 410,06 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 1,653 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000432
CAS-Nummer: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=ecbd3a27289e020ae84495d81988cec2776c3c1e&prid=web&clid=SAPDAM