Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Perfluorbuttersäureanhydrid, HFBA, HFAA
H1006-10AMP H1006-25ML H1006-5ML
SIALH1006-10AMPEA 178 EUR
SIALH1006-10AMP SIALH1006-25ML SIALH1006-5ML
Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Heptafluorbuttersäureanhydrid
Formel: C₈F₁₄O₃
Molecular Weight: 410,06 g/mol
Siedepunkt: 108-110 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: −43 °C (Lit.)
Dichte: 1,674 g/mL (20 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000432
CAS-Nummer: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8,II