Kupfer ≥99,5%, Pulver

Lieferant: abcr
Gefahr

AB114512.0100 93-2999-100G
ABCRAB114512.0100EA 0 EUR
ABCRAB114512.0100 STRE93-2999-100G
Kupfer ≥99,5%, Pulver
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8.92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02545

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR