Natriumhydroxid 0.05 M NaOH (0.05N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Caustic soda
35249-1L
35249-500ML
35249-6X1L
35249-1LEA
77.9
EUR
35249-1L
35249-500ML
35249-6X1L
Natriumhydroxid 0.05 M NaOH (0.05N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 231-791-2 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |
Factor | 0.995 - 1.005 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |