Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, technische Qualität für die Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

05213.5020 05213.6020 05213.7020
KRAF05213.5020EA 72.8 EUR
KRAF05213.5020 KRAF05213.6020 KRAF05213.7020
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, technische Qualität für die Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR