Natriumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

01236.3000 01236.6020 01236.2000 01236.4000 01236.5020
KRAF01236.3000EA 126 EUR
KRAF01236.3000 KRAF01236.6020 KRAF01236.2000 KRAF01236.4000 KRAF01236.5020
Natriumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR