Platindisulfid (≥74,8% Pt)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Platin(IV)sulfid
13992.03 13992.06
13992.03EA 280 EUR
13992.03 13992.06
Platindisulfid (≥74,8% Pt)
Platindisulfid
CAS No.: 12038-21-0 Molecular Formula: PtS2 Formula Weight: 259.22 Physical Form: Powder Melting Point: 225-250° dec. MDL No.: MFCD00016293
Formel: PtS₂
Molecular Weight: 259,21 g/mol
Schmelzpunkt: 225…250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016293
CAS-Nummer: 12038-21-0
EINECS: 234-876-2