SymLine Automatik-Umschalter für Behälter
Lieferant: S.C.A.T.
108334-T 107167 107165 106741 106732 107168 107166 399204 108335-T 108336-T 117111 307338 307380 307448 307970 307971 318958 399203 106751 106752 106733 106735
SCTV108334-TEA 215 EUR
SCTV108334-T SCTV107167 SCTV107165 SCTV106741 SCTV106732 SCTV107168 SCTV107166 SCTV399204 SCTV108335-T SCTV108336-T SCTV117111 SCTV307338 SCTV307380 SCTV307448 SCTV307970 SCTV307971 SCTV318958 SCTV399203 SCTV106751 SCTV106752 SCTV106733 SCTV106735
SymLine Automatik-Umschalter für Behälter
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Die betriebsfertigen Automatik-Umschalter-Sets verhindern das Überlaufen von Entsorgungsbehältern und das damit verbundene Austreten gefährlicher, giftiger oder explosiver flüssiger Abfälle.
  • Abgestimmtes System zur Überwachung der sicheren Befüllung von Entsorgungsbehältern
  • Zum Anschluss an zwei Entsorgungsbehälter (nicht im Set enthalten)
  • Set bestehend aus Einbau-Signalbox2, SwitchBox, Kugelhahn und zwei Signalkabeln
  • Optional als ATEX-Ausführung mit zusätzlichem Schaltverstärker für zwei Kanäle erhältlich
Erweiterbare Sets zur sicheren Füllstandsüberwachung bei der Entsorgung in Behältern.