Salpetersäure 25%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

05308.5120 05308.3100 05308.4100
KRAF05308.5120EA 159 EUR
KRAF05308.5120 KRAF05308.3100 KRAF05308.4100
Salpetersäure 25%, reinst
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: ∼86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR