WHEATON® Batteriebetriebene Bördel- und Entkappungsgeräte
Lieferant: DWK Life Sciences
W225808 W225811 W225812 W225813 W225814 W225815 W225820 W225821 W225822
WHEAW225808EA 2890 EUR
WHEAW225808 WHEAW225811 WHEAW225812 WHEAW225813 WHEAW225814 WHEAW225815 WHEAW225820 WHEAW225821 WHEAW225822
WHEATON® Batteriebetriebene Bördel- und Entkappungsgeräte
Crimper, Capper und Decapper
Diese batteriebetriebenen Bördel- und Entkappungszangen passen auf Standard-Laborfläschchen und -Verschlüsse. Sie werden mit einem langlebigen Akku mit Lithium-Ionen-Technologie geliefert, der bis zu 800 Bördelvorgänge pro Ladung ermöglicht.
  • Leistungsstarker Motor mit schnellem Zyklus
  • Gepolsterter ergonomischer Griff reduziert die Ermüdung der Hand
  • Polierte Bördelbacken sorgen für eine gleichmäßige Versiegelung
  • Kann während des Ladevorgangs bedient werden
Eine Warnleuchte zeigt an, wann ein Aufladen erforderlich ist. Das Werkzeug kann mit demMore Product Information