Verschlüsse, KIM-KAP™, Einweg, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP73660-13 SP73660-16 SP73660-18 SP73660-20 SP73660-25 SP73660-38 SP73662-13 SP73662-16 SP73662-18 SP73662-20 SP73662-25 SP73663-13 SP73663-16 SP73663-18 SP73663-20 SP73663-25 SP73664-13 SP73664-16 SP73664-18 SP73664-20 SP73664-25 SP73665-13 SP73665-16 SP73665-18 SP73665-20
391-0495EA 28.3 EUR
391-0495 391-0496 391-0497 391-0498 391-0499 391-0500 391-0501 391-0503 391-0505 391-0507 391-0508 391-0509 391-0510 391-0511 391-0512 391-0513 391-0514 391-0515 391-0516 391-0517 391-0518 391-0519 391-0520 391-0521 391-0523
Verschlüsse, KIM-KAP™, Einweg, KIMBLE®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
PP, farbig.
Diese Verschlüsse können auf Probenröhrchen mit einem Außen-Ø zwischen 13 und 38 mm verwendet werden.