pH-Indikatorpapiere, Universal-/Spezialindikatoren
Lieferant: Macherey-Nagel
662-0202EA 32.4 EUR
662-0202 MANA90208 662-1866 MANA90226 MANA90227 MANA90228 MANA90206 MANA90229 MANA90225 662-0193 662-0230 662-0231 662-0232 662-0233 662-0206 662-0204 662-0209 MANA90233 MANA90211 MANA90234 MANA90212 MANA90213 MANA90214 MANA90230 MANA90231 MANA90232
pH-Indikatorpapiere, Universal-/Spezialindikatoren
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
pH-Indikatorpapiere haben sich seit Jahrzehnten bewährt und sind der Standard für viele verschiedene Anwendungen. Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der beiliegenden Farbskala verglichen und der pH-Wert abgelesen. Je nach Artikel kann eine Ablesegenauigkeit von 0,2 bis 1 pH-Einheiten erreicht werden.
  • Langzeitstabil und geschützt gegen äußere Einflüsse durch Drehdeckeldose
  • Kein Zubehör nötig - jederzeit einsatzbereit
  • Einfaches und genaues Ablesen von der Farbskala für zuverlässige Ergebnisse
  • Indikatorpapiere werden als Rollen mit einer Länge von 5 m und einer Breite von 7 mm geliefert
Die pH-Indikatoren werden aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt. Der Anwender erhält stets zuverlässige Ergebnisse. Die Farben der Farbskala sind speziell auf die Reaktionsfarben der Papiere abgestimmt. Das Ablesen des pH-Wertes ist dadurch einfach und genau.