WHEATON® Packer mit weiter Öffnung, Braun
Lieferant: DWK Life Sciences
W217960 W217961
WHEAW217960EA 300 EUR
WHEAW217960 WHEAW217961
WHEATON® Packer mit weiter Öffnung, Braun
Flaschen Glasflaschen
Wheaton Packer mit weiter Öffnung aus braunem Kalknatronglas gemäß USP-Typ III-Anforderungen hergestellt.
Braunes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Produkte. Das Design ist ideal für die Verwendung mit trockenen Pulvern. Ein unterteilter Karton schützt die Flaschen vor Kratzern während des Transport. Jeder Karton enthält außerdem ein Gefahrenhinweisetikett und ein manipulationssicheres Siegel, falls eine Etikettierung und/oder Versiegelung erforderlich ist.
Bestellinformation: Erhältlich mit aufgesetzten Verschlüssen oder in Großpackungen ohne Verschlüsse. Ersatz-Schraubverschlüsse können separat erworben werden.