SureSwab Rapid Multiple Drogentest-Kit
Lieferant: SURESCREEN
SURESWABRAPID6 SWABRAPID6
SURESURESWABRAPID6EA 385 EUR
SURESURESWABRAPID6 SURESWABRAPID6
SureSwab Rapid Multiple Drogentest-Kit
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Das SureSwab Rapid Kit ist eine schnelle und einfache Form des oralen Drogenscreenings.
  • Optimierung der Entnahmezeit
  • Kleinerer Schwamm für einfachere Sättigung
  • Anzeige zur Anzeige, dass der Schwamm vollständig gesättigt ist
  • Nachweis von sowohl ursprünglichem als auch metabolischem Cannabis
  • Schlankes Design für einfacheren Transport
  • Testen Sie bis zu sechs Parameter gleichzeitig
Der SureSwab Rapid ist ein einfach zu verwendender Screeningtest zum Nachweis mehrerer Drogenparameter in Mundflüssigkeit. Er ist weniger invasiv konzipiert, um die Spendererfahrung zu verbessern, und ermöglicht eine schnelle Entnahmezeit. Eine einfache Lösung, die sich für Tests am Arbeitsplatz, in der Reha und für klinische Tests eignet.
Lieferumfang: Wird mit Teststreifen, Tupfersammler, Verfahrenskarte und Produkt-Gebrauchsanweisung geliefert.
Bitte beachten Nur für den professionellen Einsatz.