ExoBrite™ True EV-Membranfarbstoffe
Lieferant: Biotium
30129-T 30129
30129-TEA 196 EUR
30129-T 30129.
ExoBrite™ True EV-Membranfarbstoffe
Proteinkonjugate und Markierungen
Lipophile Membranfarbstoffe, die speziell für die EV-Forschung entwickelt wurden und die beste Wahl für die allgemeine Pan-EV-Färbung sind.
  • Überlegene Alternative zu gängigen Membranfarbstoffen wie PKH, DiO, DiI, DiD
  • Nahezu vollständige Abdeckung von EVs in einer Probe
  • Umfassende Kompatibilität mit EVs, die aus verschiedenen Quellen isoliert wurden
  • Kompatibel mit Antikörper-Co-Färbung
ExoBrite™ True EV-Membranfarbstoffe weisen bei der Fluoreszenz-Nanopartikel-Tracking-Analyse (fNTA) eine höhere (nahezu vollständige) Abdeckung von EVs im Vergleich zu Membranfarbstoffen der Konkurrenz auf. Die Farbstoffe ermöglichen außerdem eine klare Unterscheidung von EVs von unspezifischen Partikeln während der Durchflusserkennung. ExoBrite™ True EV Membrane Stains markiert alle bisher getesteten EV-Typen.