Magnetrührer, atexMIXdrive
Lieferant: 2MAG
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 1794 EUR
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Magnetrührer, atexMIXdrive
Rührer Magnetrührer
Extrem flacher, explosionsgeschützter Rührer. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen bis zu 40 °C.
  • Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
  • Ruckfreies Mischen
  • In Wasser- und Ölbäder tauchfähig
  • Geeignet für CO₂-Inkubatore
IP-Schutzklasse: IP 68
Zertifiziert nach ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol und atexMIXcontrol cleanroom (externe Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker bitte separat bestellen). Drehzahlbereich 100 - 2000 min⁻¹
ExplosionsgeschützteMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell atexMIXdrive atexMIXcontrol Reinraum atexMIXcontrol
Environmentally Preferable
Drehzahlbereich 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Max. Rührmenge H₂O 1 - 10000 ml
Leistungsaufnahme max. 20 W 20 W 20 W
Plattenmaterial Edelstahl
Plattengröße 180×180 mm
Gewicht 3,5 kg 4,5 kg 18 kg
B×T×H 180×180×38 mm 210×55×30 mm 360×460×200 mm