Styrol-[D8] 98+ atom% D stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylethen-D8, Phenylethylen-D8, Vinylbenzol-D8
175390050 175390010
ACRO175390050EA 364 EUR
ACRO175390050 ACRO175390010
Styrol-[D8] 98+ atom% D stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Styrol-[D8]
Formel: C₆D₅CDCD₂
Molecular Weight: 112.09 g/mol
Siedepunkt: 50…51 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044231
CAS-Nummer: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Stabilizer 0.5 % 4-tert-Butylcatechol
D-Enrichment ≥98.0 %