Styrol-[D8] stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylethen-D8, Phenylethylen-D8, Vinylbenzol-D8

Stabilisierung: 0.5 % Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

338222-1G 338222-5G
SIAL338222-1GEA 221 EUR
SIAL338222-1G SIAL338222-5G
Styrol-[D8] stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Styrol-[D8]
Formel: C₆D₅CDCD₂
Molecular Weight: 112.09 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044231
CAS-Nummer: 19361-62-7
EINECS: 242-995-6
UN: 2055
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR