Colchicin 95% (Trockengewicht)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 7α-H-Colchicin, (S)-(-)-Colchicin, N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy- 9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamid

A13240.03 A13240.06 A13240.14
A13240.03EA 83.8 EUR
A13240.03 A13240.06 A13240.14
Colchicin 95% (Trockengewicht)
Colchicin

Purity: 95% CAS No.: 64-86-8 Molecular Formula: C22H25NO6 Formula Weight: 399.44 Melting Point: ca 150° dec. Beilstein Reference: 2228813 Merck Reference: 14,2471 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00078484

Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Molecular Weight: 399.44 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 150 °C (Zers.)
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR