Colchicin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
7α-H-Colchicin, (S)-(-)-Colchicin, N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy- 9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C3915-1G
C3915-500MG
C3915-5G
SIALC3915-1GEA
250
EUR
SIALC3915-1G
SIALC3915-500MG
SIALC3915-5G
Colchicin, Sigma-Aldrich®
Colchicin
Formel:
C₂₂H₂₅NO₆ Molecular Weight: 399.44 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078484 CAS-Nummer: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,02536 |