Ethylendi(acetat) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethylenglycoldiacetat, Ethan-1,2-diyldiacetat, 1,2-Diacetoxyethan
176220025 176225000 176220100
ACRO176220025EA 125 EUR
ACRO176220025 ACRO176225000 ACRO176220100
Ethylendi(acetat) 99%
Ethylendi(acetat)
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008718
CAS-Nummer: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4142 to 1.4162 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %