Ethylendi(acetat) ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 29.6 EUR
41910.22 41910.36 41910.0E
Ethylendi(acetat) ≥97%
Ethylendi(acetat)
Formel: C₆H₁₀O₄
Siedepunkt: 186…187 °C
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,13
Flammpunkt: 82 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008718
CAS-Nummer: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,3799

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR