Ethylendi(acetat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylenglycoldiacetat, Ethan-1,2-diyldiacetat, 1,2-Diacetoxyethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
525200-20L 525200-4L 525200-500ML
SIAL525200-20LEA 633 EUR
SIAL525200-20L SIAL525200-4L SIAL525200-500ML
Ethylendi(acetat), Sigma-Aldrich®
Ethylendi(acetat)
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 190…191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008718
CAS-Nummer: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 13,03833