3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 75.6 EUR
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin 99%
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molecular Weight: 222.33 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 97…100 °C
MDL: MFCD00008819
CAS-Nummer: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %