3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butylcatechol
008032-25G 008032-100G
FLUO008032-25GEA 162 EUR
FLUO008032-25G FLUO008032-100G
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…97 °C
MDL: MFCD00008819
CAS-Nummer: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9