3,5-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

646105-10G 646105-1G
SIAL646105-10GEA 332 EUR
SIAL646105-10G SIAL646105-1G
3,5-Dibromphenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251.91 g/mol
Siedepunkt: 274
Schmelzpunkt: 81
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD06411376
CAS-Nummer: 626-41-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR