2,4-Dichlor-N-methylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
TL00245.10 TL00245.50
MAYBTL00245.10EA 0 EUR
MAYBTL00245.10 MAYBTL00245.50
2,4-Dichlor-N-methylanilin
2,4-Dichlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176,04 g/mol
MDL: MFCD00052853
CAS-Nummer: 35113-88-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III