2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13218.14
A13218.22
A13218.14EA
65.5
EUR
A13218.14
A13218.22
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol ≥97%
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 20834-61-1
Molecular Formula: C14H21BrO
Formula Weight: 285.23
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 2100150
Formel:
C₁₄H₂₁BrO Molecular Weight: 285,22 g/mol Schmelzpunkt: 55…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051597 CAS-Nummer: 20834-61-1 |