4-Brom-2,6-di-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-3,5-di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394378-100G 394378-25G
SIAL394378-100GEA 276 EUR
SIAL394378-100G SIAL394378-25G
4-Brom-2,6-di-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₁BrO
Molecular Weight: 285,22 g/mol
Siedepunkt: 104…107 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 83 °C
MDL: MFCD00051598
CAS-Nummer: 1139-52-2
EINECS: 214-521-8